Print…
3-Hydrazinobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9870-10G OR9870-25G OR9870-50G
APOSOR9870-10GEA 58 EUR
APOSOR9870-10G APOSOR9870-25G APOSOR9870-50G
3-Hydrazinobenzoic acid
3-Hydrazinobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 191…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191447
Número CAS: 38235-71-1