Print…
3-Nitrosalicylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 142…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024240
Número CAS: 85-38-1