Print…
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 106 EUR
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂O
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466332
Número CAS: 33575-83-6