Print…
3'-Ethynylacetanilide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(3-Ethynylphenyl)acetamide
OR9855-1G OR9855-5G OR9855-250MG
APOSOR9855-1GEA 103 EUR
APOSOR9855-1G APOSOR9855-5G APOSOR9855-250MG
3'-Ethynylacetanilide 95%
3'-Ethynylacetanilide
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.1846 g/mol
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00831583
Número CAS: 70933-58-3