Print…
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9853-1G OR9853-500MG OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA 168 EUR
APOSOR9853-1G APOSOR9853-500MG APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₃
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204958
Número CAS: 19614-15-4