Print…
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9851-25G OR9851-5G OR9851-100G
APOSOR9851-25GEA 29 EUR
APOSOR9851-25G APOSOR9851-5G APOSOR9851-100G
3,4-Dihydroxybenzonitrile
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₅NO₂
Peso Molecular: 135.12 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: 153…159 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016436
Número CAS: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III