Print…
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR9850-100G OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA 140 EUR
APOSOR9850-100G APOSOR9850-500G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de ebulição: 104…106 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 52…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010092
Número CAS: 29668-44-8