Print…
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 1,6-dihydro-6-oxo-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
OR9847-1G OR9847-5G
APOSOR9847-1GEA 30.6 EUR
APOSOR9847-1G APOSOR9847-5G
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00695462
Número CAS: 55613-22-4