Print…
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Ponto de ebulição: 80 °C/0,037mmHg
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076201
Número CAS: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8,III