Print…
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR9842-1G OR9842-10G
APOSOR9842-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9842-1G APOSOR9842-10G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02186220
Número CAS: 67625-38-1