Print…
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(tert-Butyl)-7-azaindole
OR9836-10G OR9836-1G OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA 575 EUR
APOSOR9836-10G APOSOR9836-1G APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02083381
Número CAS: 86847-74-7