Print…
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 314 EUR
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797373
Número CAS: 41870-82-0