Print…
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 59.6 EUR
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797379
Número CAS: 206548-14-3