Print…
4-Cloroanilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 168 EUR
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Cloroanilina
4-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Ponto de ebulição: 232 °C
Ponto de Fusão: 67…72 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007835
Número CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II