Print…
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 58.4 EUR
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₀H₈N₄
Peso Molecular: 184.2 g/mol
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368016
Número CAS: 112809-25-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III