Print…
2-Acetyl-5-methylthiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 21.9 EUR
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
2-Acetyl-5-methylthiophene
2-Acetyl-5-methylthiophene
Fórmula: C₇H₈OS
Ponto de ebulição: 65…67 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 24…28 °C
Densidade: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014529
Número CAS: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
UN: 3335
ADR: 9,III