Print…
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9785-1G OR9785-5G
APOSOR9785-1GEA 139 EUR
APOSOR9785-1G APOSOR9785-5G
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Ethyl-2-[(aminocarbonyl)amino]acetate
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025456
Número CAS: 6293-20-5