Print…
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9778-100G OR9778-25G
APOSOR9778-100GEA 0 EUR
APOSOR9778-100G APOSOR9778-25G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007845
Número CAS: 89-54-3