Print…
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9777-250MG OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA 186 EUR
APOSOR9777-250MG APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₇H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 137997-34-3