Print…
4-Bromobenzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
4-Bromobenzyl chloride
4-Bromobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 106…107 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040867
Número CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II