Print…
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 161 EUR
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O₂
Peso Molecular: 214.65 g/mol
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082720
Número CAS: 32022-38-1