Print…
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 26.1 EUR
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673152
Número CAS: 133627-45-9