Print…
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 133 EUR
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052917
Número CAS: 21803-75-8