Print…
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9743-100G OR9743-250G OR9743-25G
APOSOR9743-100GEA 0 EUR
APOSOR9743-100G APOSOR9743-250G APOSOR9743-25G
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de ebulição: 130 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00456795
Número CAS: 601-88-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III