Print…
2-Amino-6-bromophenol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxyaniline
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 174 EUR
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophenol 97+%
2-Amino-6-bromophenol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277300
Número CAS: 28165-50-6