Print…
2-Amino-3-bromophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 58 EUR
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445676
Número CAS: 116435-77-9