Print…
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Peso Molecular: 218.0100 g/mol
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445675
Número CAS: 76361-99-4