Print…
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₈ClNO₂S
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02956798
Número CAS: 7238-62-2