Print…
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9726-1G OR9726-250MG
APOSOR9726-1GEA 0 EUR
APOSOR9726-1G APOSOR9726-250MG
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Ponto de Fusão: 268 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864808
Número CAS: 4385-78-8