Print…
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9714-1G OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA 568 EUR
APOSOR9714-1G APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Fórmula: C₆H₆ClNS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 23474-98-8