Print…
2-Methoxythioanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylsulphanyl)anisole
OR9712-100G OR9712-25G OR9712-5G
APOSOR9712-100GEA 290 EUR
APOSOR9712-100G APOSOR9712-25G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisole 98%
2-Methoxythioanisole
Fórmula: C₈H₁₀OS
Ponto de ebulição: 246 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00792424
Número CAS: 2388-73-0
UN: 3334
ADR: 9,III