Print…
3-Chlorothioanisole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 364 EUR
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorothioanisole 97%
3-Chlorothioanisole
Fórmula: C₇H₇ClS
Ponto de ebulição: 218 °C
Densidade: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040127
Número CAS: 4867-37-2