Print…
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9709-5G OR9709-1G
APOSOR9709-5GEA 0 EUR
APOSOR9709-5G APOSOR9709-1G
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride 97%
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Br₂ClO₂S
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060685
Número CAS: 23886-64-8
UN: 3261
ADR: 8,II