Print…
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 228 EUR
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Ponto de Fusão: 225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012930
Número CAS: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III