Print…
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 315 EUR
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Fórmula: C₆H₉NS
Ponto de ebulição: 42…46 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657973
Número CAS: 104163-39-5
UN: 2735
ADR: 8,III