Print…
2,4-Dicloroanilina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 393 EUR
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dicloroanilina 99%
2,4-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Peso Molecular: 162.02 g/mol
Ponto de ebulição: 245 °C
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Densidade: 1.567 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007661
Número CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1 II