Print…
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 249 EUR
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₈ClNOS
Peso Molecular: 237.71 g/mol
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659063
Número CAS: 844891-05-0
UN: 3261
ADR: 8 II