Print…
3-Nitrobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Nitrophenyl)(phenyl)methanone, m-Nitrobenzophenone
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 212 EUR
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzophenone 98%
3-Nitrobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₉NO₃
Peso Molecular: 227.22 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Densidade: 1.367
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007257
Número CAS: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9