Print…
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 125 EUR
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de ebulição: 53…57 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797459
Número CAS: 62254-74-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III