Print…
2-Bromo-4-chlorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9677-100G OR9677-25G
APOSOR9677-100GEA 0 EUR
APOSOR9677-100G APOSOR9677-25G
2-Bromo-4-chlorotoluene
2-Bromo-4-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 114…12mm °C
Densidade: 156 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060650
Número CAS: 27139-97-5