Print…
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9671-1G OR9671-250MG
APOSOR9671-1GEA 352 EUR
APOSOR9671-1G APOSOR9671-250MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12027123
Número CAS: 137898-62-5