Print…
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9670-1G OR9670-250MG
APOSOR9670-1GEA 234 EUR
APOSOR9670-1G APOSOR9670-250MG
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 120 °C/0,525mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738897
Número CAS: 179873-36-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III