Print…
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)homopiperazine
OR9662-1G OR9662-250MG
APOSOR9662-1GEA 415 EUR
APOSOR9662-1G APOSOR9662-250MG
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane
Fórmula: C₁₀H₁₆N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435920
Número CAS: 869901-23-5