Print…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Ponto de Fusão: 98…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435857
Número CAS: 148546-99-0
UN: 3263
ADR: 8,II