Print…
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965882-1G OR965882-250MG
APOSOR965882-1GEA 451 EUR
APOSOR965882-1G APOSOR965882-250MG
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide 96%
N-(6-Hydroxypyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366716
Número CAS: 824429-50-7