Print…
2-Acetylquinoxaline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965860-1G OR965860-5G
APOSOR965860-1GEA 125 EUR
APOSOR965860-1G APOSOR965860-5G
2-Acetylquinoxaline 95%
2-Acetylquinoxaline
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Peso Molecular: 172.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07808559
Número CAS: 25594-62-1