Print…
2-(2-Furyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 393 EUR
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Fórmula: C₁₀H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039070
Número CAS: 55578-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III