Print…
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
OR965738-1G OR965738-5G
APOSOR965738-1GEA 190 EUR
APOSOR965738-1G APOSOR965738-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile
Fórmula: C₁₁H₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01927046
Número CAS: 353259-03-7