Print…
Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965724-1G OR965724-250MG
APOSOR965724-1GEA 517 EUR
APOSOR965724-1G APOSOR965724-250MG
Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Cyclohexylidenecyanoacetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013799
Número CAS: 37107-50-9