3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965652-1G
OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA
45.1
EUR
APOSOR965652-1G
APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Fórmula:
C9H7NO2 Peso Molecular: 161.1600 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08234486 Número CAS: 5689-33-8 |